Learn More
Hamilton™ Neuros™ 1700 Serie, Gastight Spritzen mit abnehmbarer Nadel
Artikelnummer. 13511650
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
Nummer der Kanülenspitze:
3
Modell:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13511650
Marke: Hamilton™ 6546005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas, Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Kolben), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 33 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.108 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,008 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.460 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.210 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Injektionen bei Tieren
Enthält Neuros™ Adapter, zwei verstellbare Nadelhülsen (eine mit Blindstop und eine ohne)
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1 in.
Länge (metrisch) 0 bis 20 mm
Produkttyp Gastight
Max. Druck 1000 psig (68.9 bar)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701 RN
Nummer der Kanülenspitze 3
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Abstumpfung