Learn More
Hamilton™ Neuros™ 1700 Serie, Gastight Spritzen mit abnehmbarer Nadel
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
Nummer der Kanülenspitze:
3
Modell:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
- Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
- Weniger Probenverlust spart Geld und Material
- Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
- Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas, Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Kolben), PTFE (Spitze) |
| Kanülen-Gauge | 33 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,041 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,004 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.108 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,008 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.03 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Mehr anzeigen |