Learn More
Neuropilin-1 (CD304) Mouse anti-Human, PE, Clone: U21-1283, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
281.00 CHF - 530.00 CHF
Spezifikation
Antigen Neuropilin-1 (CD304)
Klon U21-1283
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15824629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565952
25 Tests
281.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15814629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565951
100 Tests
530.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Neuropilin-1 (CD304)
Flow Cytometry
PE
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Recombinant Human Neuropilin-1
Primary
U21-1283
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Neuropilin; NRP; NP1; Blood dendritic cell antigen 4; BDCA-4; VEGF165R
IgG2b κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions and unconjugated antibody and free PE were removed.