Learn More
Neuropilin-1 (CD304) Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: U21-1283, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
311.00 CHF - 690.00 CHF
Spezifikation
Antigen Neuropilin-1 (CD304)
Klon U21-1283
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC-R700
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15824709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566039
25 Tests
311.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15814709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566038
100 Tests
690.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Neuropilin-1 (CD304)
Flow Cytometry
APC-R700
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide.
Recombinant Human Neuropilin-1
Primary
Vol. Per test: 5μL
U21-1283
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Neuropilin; NRP; NP1; Blood dendritic cell antigen 4; BDCA-4; VEGF165R
IgG2b κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon APC-R700 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon APC-R700 were removed.