Learn More
Thermo Scientific™ Neuropeptid FF
Artikelnummer. 15427899
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 15427899
Marke: Thermo Scientific™ J66509.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung F-8-F-NH2
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 1081.29
Produkttyp Neuropeptide FF
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Phe-Leu-Phe-Gln-Pro-Gln-Arg-Phe-NH2
Nur für Forschungszwecke