Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neuromedin B
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 1132.30 |
| Produkttyp | Neuromedin B |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Gly-Asn-Leu-Trp-Ala-Thr-Gly-His-Phe-Met-NH2 |
Nur für Forschungszwecke