missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neuregulin-1/NRG1 Antibody (NRG1/2752), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-79847AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Neuregulin-1/NRG1 Monoclonal specifically detects Neuregulin-1/NRG1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Neuregulin-1/NRG1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| NRG1 | |
| Recombinant fragment of human Neuregulin-1/NRG1 protein (around aa 21-242) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q02297) | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Chromatin Research, Glia Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Signal Transduction | |
| Human | |
| IgG |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| NRG1/2752 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1a, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur