Learn More
Neuraminidase (NA) Rekombinantes Influenza-A-Virus-Protein Subtyp H5N1 (A/Hubei/2011 (H5 N1), N-His Tag
Neuraminidase (NA) Rekombinantes Influenza-A-Virus-Protein Subtyp H5N1 (A/Hubei/2011 (H5 N1), N-His Tag
Marke:  Invitrogen 40018V07H25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276435
  • 335.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neuraminidase (NA), rekombinantes Influenza A H5 N1 (A/Hubei/2011) NA/Neuraminidase-Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das Influenza A H5N1-Virus (A/Hubei/2011(H5N1))-Neuraminidase (His 36-Lys 448) am N-Terminus mit der Polyhistidin-Markierung fusioniert.
Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet.
Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween80.
Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem doppelt destillierten Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf. Es wird empfohlen, das Protein so bald wie möglich zu aliquotierten und zu verwenden. Lagern Sie Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 ° C. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Virale Proteine
Proteinassays und -analyse
Lyophilisiert
47.9 kDa
7.4 ± 0.5
≥90 % von SDS-PAGE
–20 °C
5 Packung(en)
5 Fläschchen mit Protein in Suspensionspuffer
Neuraminidase (NA), rekombinantes Protein, Influenza A-Virus Subtyp H5N1 (A/Hubei/2011(H5 N1)
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
Unbekannt
Neuraminidase (NA), rekombinantes Protein, Influenza A-Virus Subtyp H5N1 (A/Hubei/2011(H5 N1)
PAGE
5 x 5μ g
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Neuraminidase (NA), rekombinantes Protein, Influenza A-Virus Subtyp H5N1 (A/Hubei/2011(H5 N1)
Nicht zutreffend
Influenza