missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-521

Artikelnummer. 15810873 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15810873

Marke: Thermo Scientific™ A36753

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die NeuCode™ Aminosäuren für die metabolische Markierung von Proteinen erhöhen das erreichbare Niveau des Multiplexing für die massenspektrometrische Analyse.

  • Thermo Scientific NeuCode Aminosäuren erhöhen den für die metabolische Markierung von Proteinen für die Massenspektrometrieanalyse erreichbaren Multiplexing-Wert.
  • Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer unterschiedlicher Veränderungen in komplexen Proteinproben. Die NeuCode metabolische Markierung ähnelt SILAC, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass bei der Markierung nur schwere Aminosäuren verwendet werden. Die erhöhte Multiplex-Fähigkeit von NeuCode Aminosäuren ist durch das Einbeziehen von Massenfehlern aus zusätzlichen Neutronen in den stabilen Isotopen möglich. Diese kleinen Massenunterschiede können auf hochauflösenden Massenspektrometern (Thermo Scientific™ Orbitrap™ Elite™, Orbitrap™ Fusion™ Tribrid™ und Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ Tribrid™ Massenspektrometern) aufgelöst werden. Die Verwendung von ausschließlich schweren Aminosäuren macht die 100%ige Integration von Aminosäuren, die für SILAC (sowohl schwer als auch leicht) verwendet werden, überflüssig und kann besonders für Studien mit Primärzellen nützlich sein.
  • NeuCode Aminosäuren werden zusammen mit speziellen Zellkulturmedien verwendet, die einen Mangel an essentiellen Aminosäuren aufweisen. Schweres L-Lysin wird für die SILAC-Analyse von Peptiden verwendet, die mit Trypsin oder LysC verdaut wurden. NeuCode Lysin-521 kann mit 13C6 15N2 L-Lysin-2HCl (NeuCode Lysin-602), NeuCode Lysin-440 und NeuCode Lysin-080 für NeuCode Vierplex-Experimente verwendet und mit leichtem Lysin und 4,4,5,5-D4 L-Lysin für Triplex-Experimente kombiniert werden.
    • Markierungseffizienz – 100 % Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen ohne Toxizität
    • Kompatibel — Multiplex mit vorhandenen SILAC Aminosäuren möglich
    • Zeitsparend – kein 100%iger Markierungseinbau erforderlich, wenn nur schwere Aminosäuren verwendet werden
    • Hochwertige Supplemente – schwere Aminosäuren mit > 98 % Isotopenreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Endprodukttyp Protein
Produktlinie Neucode
Produkttyp Lysin
Menge 25 mg
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Format Fest
Marker oder Farbstoff Massenisotope von Aminosäuren
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Fest

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt