Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080
Die NeuCode™ Aminosäuren für die metabolische Markierung von Proteinen erhöhen das erreichbare Niveau des Multiplexing für die massenspektrometrische Analyse.
461.00 CHF - 2815.00 CHF
Spezifikation
Markertyp Massenisotope von Aminosäuren
Endprodukttyp Molekül
Produkttyp Lysin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15930433
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A33613
50 mg
461.00 CHF
50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15940433
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A33614
500 mg
2815.00 CHF
500 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kennzeichnungseffizienz: 100 % Kennzeichnungsintegration in Proteine lebender Zellen ohne Toxizität
  • Kompatibel: Multiplexing mit vorhandenen SILAC-Aminosäuren möglich
  • Zeitsparend: Keine 100 %ige Kennzeichnungsintegration erforderlich, wenn nur schwere Aminosäuren verwendet werden
  • Hochwertige Supplemente: Schwere Aminosäuren mit >98 % Isotopenreinheit
Spezifikation
Spezifikation
Massenisotope von Aminosäuren
Molekül
Lysin
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080