missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
- Thermo Scientific NeuCode Aminosäuren erhöhen den für die metabolische Markierung von Proteinen für die Massenspektrometrieanalyse erreichbaren Multiplexing-Wert. NeuCode Lysin-080 (3,3,4,4,5,5,6,6-D8 L-Lysin-2HCl) kann auch mit herkömmlichen SILAC verwendet werden, um die Flexibilität der Multiplexing-Optionen zu verbessern oder die Komplexität der Analyse zu verringern.
- Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer unterschiedlicher Veränderungen in komplexen Proteinproben. Die NeuCode metabolische Markierung ähnelt SILAC, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass bei der Markierung nur schwere Aminosäuren verwendet werden. Die erhöhte Multiplex-Fähigkeit von NeuCode Aminosäuren ist durch das Einbeziehen von Massenfehlern aus zusätzlichen Neutronen in den stabilen Isotopen möglich. Diese kleinen Massenunterschiede können auf hochauflösenden Massenspektrometern (Thermo Scientific™ Orbitrap™ Elite™, Orbitrap™ Fusion™ Tribrid™ und Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ Tribrid™ Massenspektrometern) aufgelöst werden. Die Verwendung von ausschließlich schweren Aminosäuren macht die 100%ige Integration von Aminosäuren, die für SILAC (sowohl schwer als auch leicht) verwendet werden, überflüssig und kann besonders für Studien mit Primärzellen nützlich sein.
- NeuCode Aminosäuren werden zusammen mit speziellen Zellkulturmedien verwendet, die einen Mangel an essentiellen Aminosäuren aufweisen. Schweres L-Lysin wird für die SILAC-Analyse von Peptiden verwendet, die mit Trypsin oder LysC verdaut wurden. NeuCode Lysin-080 kann zusammen mit 13C6 15N2 L-Lysin (NeuCode Lysin-602) für Duplexexperimente verwendet und mit leichtem Lysin und 4,4,5,5-D4 L-Lysin für Triplex-Experimente kombiniert werden.
- Markierungseffizienz – 100 % Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen ohne Toxizität
- Kompatibel — Multiplex mit vorhandenen SILAC Aminosäuren möglich
- Zeitsparend – kein 100%iger Markierungseinbau erforderlich, wenn nur schwere Aminosäuren verwendet werden
- Hochwertige Supplemente – schwere Aminosäuren mit > 98 % Isotopenreinheit
Spezifikation
Spezifikation
| Endprodukttyp | Protein |
| Produktlinie | Neucode |
| Produkttyp | Lysin |
| Menge | 25 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Format | Fest |
| Marker oder Farbstoff | Massenisotope von Aminosäuren |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur