Learn More
KNF™ Membran-Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS 02
Diese Pumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen auf dem Labortisch. KNF™ Flüssigkeitsdosierpumpen ermöglichen selbst bei aggressiven Flüssigkeiten einen sicheren und präzisen Transfer.
Marke: KNF™ 166076/165467
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.- Chemisch beständige Membrandosierpumpe
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
- Einstellbare Flussrate (1 ml bis 100 ml/min)
- Trockenlauf
- Selbstaufbereitend
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Analoge und Impulssteuerung | |
93 x 150 x 144 mm | |
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez | |
Universal | |
0,9 kg | |
40 °C | |
100 – 240 V/50 – 60 Hz | |
IP65. | |
5 °C | |
Dosierung/Messung von Flüssigkeiten | |
6 bar G | |
1 |
AC-Motor | |
Flüssigkeitsdosierpumpe | |
Membranpumpe für Flüssigkeiten FEM 1.02 TT0.18 RCP2 | |
10 W | |
Membranpumpe zur Flüssigkeitsdosierung | |
0,02 bis 20 ml/min | |
Vakuumsystem | |
1 | |
Ölfrei | |
1 | |
100/240 V |