Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.02
Artikelnummer. 15163707
Change view
Click to view available options
Regelung:
Analoge und Impulssteuerung
Manuelle Bedienung
Material:
PTFE
Polypropylen
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Unit Size:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Regelung Material unitSize
15163707 Manuelle Bedienung Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez 1 Stück
15414590 Manuelle Bedienung Polypropylen 1 Stück
15454590 Analoge und Impulssteuerung Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez 1 Stück
15484590 Analoge und Impulssteuerung PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15163707 Supplier KNF™ Supplier No. 166072/165467
Verfügbar ab: 11-09-2026
Add to basket
Add to basket
Membranpumpe für die Dosierung/Messung von Flüssigkeiten. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Manuelle Steuerung von Durchflussrate und Dosiervolumen mithilfe eines LCD-Grafikdisplays.
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membrandosierpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
  • Einstellbare Flussrate (1 ml bis 100 ml/min)
  • Trockenlauf
  • Selbstaufbereitend
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Specifications
Regelung Manuelle Bedienung
Motortyp AC-Motor
Abmessungen (L x B x H) 93 x 150 x 144 mm
Beschreibung Flüssigkeitsdosierpumpe
Material Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Modell Membranpumpe für Flüssigkeiten FEM 1.02 TT0.18 S
Steckertyp Universal
Wirkleistung 10 W
Gewicht (angloamerikanisch) 0,9 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 40 °C
Flussrate 0,02 bis 20 ml/min
Frequenz 100 – 240 V/50 – 60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe zur Flüssigkeitsdosierung
Schutzart Gehäuse IP65.
Anzahl Pumpenköpfe 1
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °C
Ölvolumen Ölfrei
Anwendungen Dosierung/Messung von Flüssigkeiten
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 6 bar G
Spannung 100/240 V
Menge 1