Learn More
Netilmicin sulfate, 595 ^mg/mg, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
154.33 CHF - 270.31 CHF
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15427609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66302.MA |
154.33 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15437609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66302.MB |
25mg |
270.31 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsNetilmicin sulfate is used as a broad spectrum antibiotic active against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria. It is a semisynthetic 1-N-ethyl derivative of sisomycin, an aminoglycoside antibiotic with action similar to gentamicin, but has less ear and kidney toxicity. It is used in aminoglycoside resistance studied
Solubility
Soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.