Learn More
Cytiva Netzring
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für HiScale Säulen mit 26 mm Innendurchmesser
Für HiScale Säulen mit 50 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Netzring |
| Verpackungsmenge | 5er-Packung |
| Zur Verwendung mit | Für HiScale Säulen mit 26 mm Innendurchmesser |