Learn More
Ohaus™ Nester-Klammer
OHAUS™ Nester-Klammer zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
Marke: Ohaus™ 30392318
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Einzeleinstellung
Spezifikation
Edelstahl | |
10 mm | |
5,980 in. | |
152 mm | |
Nester |
Klammer, Spezialausführung, Nester, CLS-NESTXS | |
10,32 in. | |
262,00 mm | |
50 bis 102 mm |