Learn More
Nessler Reagenz, Chem-Lab
Artikelnummer. 11929232
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11929232 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11929232 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL0214760100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Nachweis von Ammoniak. Nessler Reagent, Chem-Lab ist eine Lösung aus Kaliumiodid und Quecksilberchlorid/Quecksilberiodid sowie Natriumhydroxid in Wasser. Es wird zur qualitativen Bestimmung von Ammoniak und Ammoniumverbindungen verwendet.
Nessler-Reagenz (K2Hgl4) ist eine Lösung, die durch die Kombination von Natriumhydroxid und Kaliumiodid mit Quecksilberchlorid oder Quecksilberiodid hergestellt wird. Bei einer Reaktion mit gasförmigem Ammoniak entstehen braune Dämpfe. Beim Durchlaufen einer Ammoniaklösung entsteht ein schmutziges braunes Fällungsmittel.
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-33-7
Summenformel H4HgI4K2
Molekulargewicht (g/mol) 790.44
MDL-Nummer MFCD00049656
InChI-Schlüssel ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nesslers Reagenz, Nessler-Reagenz, Mayers Reagenz, Caswell Nr. 695, Kalium-Iodquecksilber, Quecksilber II-Kaliumiodid, Quecksilberkaliumiodid, Kaliumquecksilberiodid, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilberkaliumiodid
Farbe Gelb
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Material 70 g KI +100 g HgCl2 160 g NaOH / l H2O
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Dikalium;Tetraiodoquecksilber(2-)
Formelmasse 786.40 mol
Geruch Geruchsneutral
pH >13
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neßlers Reagens
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: KI,HgCl2,NaOH