Learn More
Fisherbrand™ Nessler Zylinder
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Farb- und Trübungsvergleiche zwischen Flüssigkeiten oder Lösungen
- Feste Werte von 50 oder 100 ml mit 50 ml-Graduierung
- Maximale Klarheit bei visuellen Vergleichen durch optisch ebenen Boden
- Einheitliches Produkt für hohe Genauigkeit durch Lieferung in zusammenpassenden Paaren
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ±0.4 ml |
| Material | Kalk-Natron-Glas |
| Basistyp | Flach |
| Außendurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Produkttyp | Nessler Tube |