Learn More
Nerol, TRC
Artikelnummer. 30472721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472721 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472721 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN39009510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nerol
CAS 106-25-2
Summenformel C10 H18 O
Menge 10 g
Synonym 2,6-Octadien-1-ol','3,7-dimethyl-','(2Z)-, 2,6-Octadien-1-ol','3,7-dimethyl-','(Z)- (8CI), Nerol (6CI), (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (Z)-Geraniol, (Z)-Nerol, 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-cis-2,6-octadien-1-ol, Nerol 900, Neryl alcohol, cis-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, cis-Geraniol, β-Nerol
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
SMILES CC(=CCC\C(=C/CO)\C)C
IUPAC-Name (2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Formelmasse 154.1358