Learn More
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212964
19.93 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-25-2
C10H18O
154.25
MFCD00063204
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
643820
CHEBI:29452
(2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-25-2
C10H18O
154.25
MFCD00063204
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
643820
CHEBI:29452
(2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nerol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8750g/mL
Siedepunkt 225°C to 227°C
Flammpunkt 100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Brechungsindex 1.4720 to 1.479
Menge 25 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Merck Index 15, 6560
Relative Dichte 0.875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig