Learn More
Thermo Scientific™ NERL™ Reinstwasser
Durch Verwendung des Thermo Scientific™ NERL™ Reinstwassers anstelle von deionisiertem oder destilliertem Wasser können Sie die Kontrolle bei kritischen diagnostischen Verfahren verbessern.
87.00 CHF
Spezifikation
| pH | 5 bis 7 |
|---|---|
| Güte | NERL |
Benachrichtigungen:
- Nur zur In-vitro-Diagnostik und Verwendung im Labor
- Nicht für Infusionen, Injektionen oder Spülungen
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15312208
|
Thermo Scientific™
9805 |
5 gal. |
87.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
Beschreibung
Durch Verwendung des Thermo Scientific™ NERL™ Reinstwassers anstelle von deionisiertem oder destilliertem Wasser können Sie die Kontrolle bei kritischen diagnostischen Verfahren verbessern. Dieses Wasser entspricht zum Herstellungszeitpunkt den CAP/CLSI-Spezifikationen für Reinstwasser für das klinische Labor (CLRW).
NERL Reinstwasser wird typischerweise bei einem spezifischen Widerstand von 18 Megaohm/cm mittels Umkehrosmose, Mischbett-Deionisierung, Aktivkohlefiltration und abschließender Filtration mit einem 0,2 μm-Filter hergestellt und ist praktisch frei von organischen und anorganischen partikelförmigen und wasserlöslichen Kontaminanten.
Enthält keine Konservierungsmittel
Bestellinformationen:
Analysenzertifikat für jedes Verfahren verfügbar
- Nur zur In-vitro-Diagnostik und Verwendung im Labor
- Nicht für Infusionen, Injektionen oder Spülungen
Spezifikation
| 5 bis 7 | |
| NERL |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : 15 bis 30 °C
General Purpose - For in vitro diagnostic or laboratory use only. Not for infusion, injection or irrigation.