Learn More
Nepsilon-Fmoc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459298 1 g 1 Gramm
15479298 250 mg 250 Milligramm
15469298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62834.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84624-28-2 | C21H24N2O4 | 368.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84624-28-2
Summenformel C21H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 368.43
MDL-Nummer MFCD00038365
InChI-Schlüssel RAQBUPMYCNRBCQ-TWYLJJHKNA-N
Synonym h-lys fmoc-oh, n'-fmoc-l-lysine, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-aminohexanoic acid, n6-fmoc-l-lysine, lys fmoc-oh, n-, a-fmoc-l-lysine, n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-lysine, l-lysine, n6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 7010541
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Menge 1 g
Formelmasse 368.43
Reinheit (%) 98%