Learn More
Nepsilon-Boc-L-Lysin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420569 5 g 5 Gramm
15410569 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63727.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2389-48-2 | C12H25ClN2O4 | 296.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2389-48-2
Summenformel C12H25ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 296.79
MDL-Nummer MFCD00076959
InChI-Schlüssel NANRHOPPXCBHGI-MVRPGTNWNA-N
Synonym h-lys boc-ome.hcl, h-lys boc-ome hcl, h-lys boc-ome hydrochloride, lys boc-ome.hcl, s-methyl 2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, pubchem18976, h-lys boc-ome?cl, lys boc-ome. hcl, h-lys boc-ome??hcl
PubChem CID 16218818
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Beilstein 5173577
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Menge 5 g
Formelmasse 296.79
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest