missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nepsilon-Boc-L-Lysin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15410569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15410569 1 g 1 Gramm
15420569 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15410569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63727.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2389-48-2 | C12H25ClN2O4 | 296.79 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Löslichkeit
Löslich in Methanol.

Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2389-48-2
Summenformel C12H25ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 296.79
MDL-Nummer MFCD00076959
InChI-Schlüssel NANRHOPPXCBHGI-MVRPGTNWNA-N
Synonym h-lys boc-ome.hcl, h-lys boc-ome hcl, h-lys boc-ome hydrochloride, lys boc-ome.hcl, s-methyl 2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, pubchem18976, h-lys boc-ome?cl, lys boc-ome. hcl, h-lys boc-ome??hcl
PubChem CID 16218818
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Beilstein 5173577
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Menge 1 g
Formelmasse 296.79
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.