Learn More
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalp-Boc-L-Lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415898 10 g 10 Gramm
15405898 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59537.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 380.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2389-45-9
Summenformel C19H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 380.44
MDL-Nummer MFCD00065584
InChI-Schlüssel BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Synonym boc-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-l-lysine, boc-lys cbz-oh, boc-l-lys z-oh, nalpha-boc-nepsilon-cbz-l-lysine, s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-boc-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2724765
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Menge 10 g
Beilstein 1917222
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
Formelmasse 380.44
Reinheit (%) 95%