Learn More
Nepsilon-Acetyl-Nalp-Fmoc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488718 5 g 5 Gramm
15498718 250 mg 250 Milligramm
15478718 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62154.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 159766-56-0 | Molecular Formula: C23H26N2O5 | Molecular Weight: 410.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159766-56-0
Summenformel C23H26N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 410.47
MDL-Nummer MFCD00077409
InChI-Schlüssel HQLBYVWJOXITAM-RNZRUAGMNA-N
Synonym fmoc-lys ac-oh, fmoc-n'-acetyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-acetyl-l-lysine, l-lysine, n6-acetyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-6-acetamido-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys ac, fmoc-lysine ac-oh, fmoc-l-lys ac-oh, ksc005q1n, fmoc-n-epsilon-acetyl-l-lysine
PubChem CID 7018846
IUPAC-Name (2S)-6-acetamido-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Menge 5 g
Formelmasse 410.46
Reinheit (%) 98%