Learn More
Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15408878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408878 250 mg 250 Milligramm
15488868 1 g 1 Gramm
15498868 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62347.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6404-26-8
Summenformel C13H24N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 288.34
MDL-Nummer MFCD00057791
InChI-Schlüssel IOKOUUAPSRCSNT-UEQNJFAPNA-N
Synonym boc-lys ac-oh, n-boc-n'-acetyl-l-lysine, s-6-acetamido-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-lys-ac-oh, n-boc-n-acetyl-l-lisine, boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, na-t-boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, 2s-6-acetylamino-2-tert-butoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-acetamidohexanoic acid
PubChem CID 7016049
IUPAC-Name (2S)-6-Acetamido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Menge 250 mg
Formelmasse 288.34
Reinheit (%) 98%