Learn More
Nepsilon-4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nalpha-Fmoc-L-lysin, 95 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H63214.MD
Additional Details : CAS : 146998-27-8 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438176
  • 139.31 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
07-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
146998-27-8
619.722
FPOPWTDBGMLRNG-XIFFEERXSA-N
2756070
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
C36H37N5O5
MFCD00467694
fmoc-lys dabcyl-oh, a-4-4-dimethylamino phenylazo benzoyl-n, a-fmoc-l-lysine, fmoc-lys dadcyl-oh, s,e-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzamido hexanoic acid, ambotzfaa1498, fmoc-l-lys dabcyl-oh, n, a-fmoc-n, a-dabcyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-dabcyl-l-lysine, na-fmoc-ne-dimethylaminophenyldiazobenzoyl-l-lysine
(2S)-6-[[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
Spezifikation
Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
C36H37N5O5
fmoc-lys dabcyl-oh, a-4-4-dimethylamino phenylazo benzoyl-n, a-fmoc-l-lysine, fmoc-lys dadcyl-oh, s,e-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzamido hexanoic acid, ambotzfaa1498, fmoc-l-lys dabcyl-oh, n, a-fmoc-n, a-dabcyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-dabcyl-l-lysine, na-fmoc-ne-dimethylaminophenyldiazobenzoyl-l-lysine
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
619.722
619.71
95%
250mg
146998-27-8
MFCD00467694
FPOPWTDBGMLRNG-XIFFEERXSA-N
(2S)-6-[[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure
2756070
Kristallpulver
Rot
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation