Learn More
Ansell Edmont™ Neox™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 09-022 aus Neopren
Artikelnummer. 12629721 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
Größe 10
Artikelnummer. 12629721
Marke: Ansell Edmont™ 9022100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz vor einer Vielzahl von Ölen, Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln. Diese speziellen Stulpenhandschuhe mit Heiß-/Kalt-Isolierung verfügen über ein gestepptes Baumwollfutter und eignen sich für den Einsatz bei heißen und kalten Temperaturen.
  • Für die kurzzeitige Handhabung von heißen Flüssigkeiten von bis zu 180 &C und von Gegenständen unter kalten Temperaturen bis -25 &C.
  • Die bequeme, anatomisch korrekte Handschuhform, die sich den Konturen der Hand in der Ruheposition anpasst.
  • Verbessert die Fingerfertigkeit und verringert die Ermüdung der Hände.
  • Gute Beständigkeit gegen alle mechanischen Risiken.
  • Neoprenbeschichtung.
  • Glattes griffiges Oberflächendesign.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Neopren
Zertifizierung/Konformität Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600
Stulpenmaterial Neopren
Coating Material Neopren
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Modell 09-022
Temperature (Metric) Max 180 °C
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidung Baumwolljersey
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 6 Paar
Beständig gegen Ausgezeichnete Chemikalien mit breitem Spektrum
Serie 09-022