Beschreibung
Ideal für den Einsatz bei kalten Bedingungen – Neopren behält seine hervorragende Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen. Ansell Edmont™ Neotop™ Die Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 29-500 bieten Schutz gegen eine breite Palette von Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln.
- Weich, angenehm und saugfähig
- Bietet überlegene Flexibilität
- Enthält Naturkautschuk
- Viel weniger ermüdend als andere schwere Handschuhe
- Reines Baumwollfutter
- Anwendungen in Landwirtschaft, chemischer Industrie, Öl- und Benzinveredelung, Reinigung und Wartung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen | Ja |
| Latex Free | Nein |
| Material | Neopren (Manschette), Baumwollvelours (Einlagematerial), Gummilatex (Rückseite) |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 9 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,7 Mio. |
| Mehr anzeigen |