Learn More
Neospiramycin I 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neo Spiramycin I |
| CAS | 70253-62-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Neo Spiramycin I |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C36 H62 N2 O11 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C |
| IUPAC-Name | 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-(Dimethylamino)-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-[(2S,5S,6R)-5-(Dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd |
| Mehr anzeigen |