Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Artikelnummer. 11885492 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5 mm
25 x 31,5 mm
3 x 4,5 mm
3 x 9 mm
5 x 13mm
5 x 8mm
6,5 x 1,5mm
6,5 x 10mm
8 x 10mm
8 x 20mm
Packungsgröße:
10 Meter
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
11885492 10 x 12 mm 10 Meter
11577063 10 x 24 mm 10 Meter
11895492 12,5 x 17 mm 10 Meter
11587063 12,5 x 29,5 mm 10 Meter
11825502 25 x 31,5 mm -
11845492 3 x 4,5 mm 10 Meter
11835502 3 x 9 mm 10 Meter
11845502 5 x 13mm 10 Meter
11855492 5 x 8mm 10 Meter
10366344 6,5 x 1,5mm 10 Meter
11875492 8 x 10mm 10 Meter
11865502 8 x 20mm -
11855502 6,5 x 10mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11885492
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
  • Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Spezifikation
Beschreibung 10 x 12 mm
Material Neopren
Gesamtlänge (metrisch) 10 m