Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.85500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11875492
  • 39.90 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
8 x 10mm
Neopren
10 m