Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Schlauch
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
- Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Spezifikation
5 x 8mm | |
Neopren | |
10 m |