Learn More
Fisherbrand™ Normaldicke Schläuche aus Neopren
Artikelnummer. 11805502 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11805502 10 m 10 Meter
11815502 10 m 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11805502
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Stromlinien für Flüssigkeiten und Gase in verschiedenen Anwendungsbereichen.
  • Beständig gegen Hitze, Ozon, Petroleumöle und Kohlenwasserstofflösungsmittel
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C
Spezifikation
Material Neopren
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3.25 mm
Farbe Grau