Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handschuhe aus Neopren
Click to view available options
Größe:
Klein
Extragroß
Beschreibung
- Für Handschuhboxen mit 8 Zoll großen Handschuhanschlüssen
- Klemmringe zum Fixieren der Handschuhe erforderlich
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Material | Verklebtes Neopren |
Produkttyp | Schutzhandschuhe |
Größe | Extragroß |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Handschuhboxen mit 8 Zoll-Anschlüssen |
Menge | 2/Packung |