Learn More
Euro Protection™ Chemikalienbeständige Neoprenhandschuhe
Artikelnummer. 12018265
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XL, 11
Extragroß, 10
Groß, 9
Klein, 7
Mittel, 8
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12018265 Groß, 9 10 Paare
12098255 Klein, 7 10 Paare
12008265 Mittel, 8 -
12028265 Extragroß, 10 10 Paare
12038265 2XL, 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12018265 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 5309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.39 CHF
    22.22 CHF / 10 Paare
    Sparen 38.17 CHF
    63% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tragen Sie Euro Protection™ Handschuhe aus Neopren, damit Ihre Hände vor einer Vielzahl von Ölen, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln geschützt sind. Der synthetische Kautschuk Neopren ist weniger widerstandsfähig gegen Einstiche, Abrieb und Schnitte
  • Schwarz
  • Baumwollbeflockt
  • Griffprofil
Spezifikation
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Griffprofil
Material Polychloropren, Naturkautschuk
Produkttyp Neoprenhandschuhe
Größe Groß, 9
Dicke (metrisch) 0.7 mm
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Auskleidung Beflockt
Menge 10Pack.
Länge (metrisch) 310 mm