missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piercan™ Trockenschrankhandschuhe aus Neopren
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
156
186
220
300
Größe:
7
8
9
10
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE 0333 Certified, AFAO ISO 9001, ISO 14001 |
Farbe | Black |
Einwegprodukt | Single-use |
Hand | Ambidextrous |
Material | Neoprene |
Produkttyp | Dry Box Gloves |
Größe | 9 |
Temperature (Metric) Max | 25°C |
Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
Art der Handschuhstulpe | Beaded/Rolled |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'