missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piercan™ Trockenschrankhandschuhe aus Neopren

Catalog Number 11881260
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
156
186
220
300
Größe:
7
8
9
10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Zertifizierung/Konformität CE 0333 Certified, AFAO ISO 9001, ISO 14001
Farbe Black
Einwegprodukt Single-use
Hand Ambidextrous
Material Neoprene
Produkttyp Dry Box Gloves
Größe 9
Temperature (Metric) Max 25°C
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Art der Handschuhstulpe Beaded/Rolled
Menge 2/Pk.
Beständig gegen To hydrogen peroxide, oil/grease
Länge (metrisch) 762 to 812 mm
Stulpenlänge (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe 156
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'