Learn More
SHOWA™ Neoprenbeschichtete hitzebeständige Handschuhe – 14 in.
Artikelnummer. 17837990
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17837990 Extragroß 12 Paare
17807990 Klein 12 Paare
17817990 Mittel 12 Paare
17827990 Groß 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17837990 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 881410XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 CHF
    189.08 CHF / 12 Paare
    Sparen 50.92 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die texturierte Neopren-Beschichtung verbessert das Tastgefühl und schützt die Hände bei der Arbeit in feuchten oder fettigen Umgebungen. Handschuhe sind für Temperaturen bis 260 °C (500 °F) ausgelegt, auch nach mehrmaligem Waschen.
  • Hitzebeständige Handschuhe für Temperaturen bis 260 °C (500 °F)
  • Oberflächenbeschichtung aus texturiertem Neopren verbessert das Tastempfinden
  • Undurchlässige Handschuhe schützen die Hände in feuchten oder fettigen Umgebungen
  • Einfaches An- und Ausziehen in Notfällen
  • Maschinenwaschbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420: 2003 + A1 2009
Bauweise Zugeschnitten und genäht
Coating Material Neopren
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Größe Extragroß
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperature (Metric) Max 260 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugwartung, Bäckereien, Gießen, Engineering, Mechanik und Metallbearbeitung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Mischung aus Baumwolle/Polyester
Serie 8814
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.