Learn More
Neopentylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367675
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367675 5 g 5 Gramm
11377675 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367675 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02365.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 753-89-9 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Neopentyl chloride is a substrate used for quantum mechanics calculations on LinB to study about active site conformations and protonation states for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Neopentylchlorid ist ein Substrat, das für die Berechnung der Quantenmechanik auf LinB verwendet wird, um Untersuchungen über aktive Standortkonformationen und Protonierungszustände für die Katalyse durchzuführen.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 753-89-9
Summenformel C5H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 106.593
MDL-Nummer MFCD00000941
InChI-Schlüssel JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12956
IUPAC-Name 1-Chlor-2,2-Dimethylpropan
SMILES CC(C)(C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neopentyl chloride
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.868
Siedepunkt 83°C to 84°C
Flammpunkt −8°C (17°F)
Geruch Sweet
Strukturformel (CH3)3CCH2Cl
Brechungsindex 1.4039
Menge 5 g
UN-Nummer UN1107
Beilstein 1730985
Synonym neopentyl chloride, propane, 1-chloro-2,2-dimethyl, neo-pentylchloride, t-c4h9ch2cl, 2,2-dimethylpropyl chloride, acmc-1bc1q, neopentyl chloride 5g, propane,1-chloro-2,2-dimethyl, 1-chloro-2,2-dimethylpropane
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 106.6
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neopentyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Neopentyl chloride