Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes
Artikelnummer. 17819444
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25 x 2 Reaktionen
96 x 2 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17819444
Marke: Invitrogen™ N10096
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 4 x 10 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 4 x 10 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 4 x 10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 2 x 100 mL Electrolytic E100 Buffer; store at 4°C
• 96 reaction tips
• 32 electroporation 1-channel tubes
Zelltyp Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Format Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Elektroporation
Zur Verwendung mit (Geräte) Neon™ NxT Electroporation System
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Anzahl Reaktionen 96 x 2 Reaktionen
Produkttyp Pipette Tip
Menge 96 x 2 reactions
Probenvolumen (metrisch) 100 μL