Learn More
Neomycin-Trisulfat-Salzhydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neomycin-trisulfate salt hydrate |
| CAS | 1405-10-3 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 to 7.5 |
| Synonym | Neomycin, sulfate (salt) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 908.88 g/mol |
| Menge | 100 mg |