Learn More
Neomycinsulfat (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Neomycin-Sulfat ist ein Antibiotikum und wird in Gewebekulturstudien verwendet. Es kann als Hemmstoff der Proteinbiosynthese wirken.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neomycin Sulfate |
Typ | Neomycin Sulfate |
Physikalische Form | Fest |
pH | 6.8 |
Prozentgehaltsbereich | > 98.5 % |
Verlust bei Trocknung | < 8% |
Merck Index | 15, 6539 |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Wirksamkeit | > 650μg/mg |
IUPAC-Name | 5-amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxane-3,4-diol; sulfuric acid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Neomycin Sulfate
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.