Learn More
Neomycin Sulfate, Phytopure™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17600907 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 17600907
Marke: MP Biomedicals 0219453310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synonym: Neomycin B Sulfate, Bykomycin, Endomixin, Fraquinol, Myacine, Neosulf, Neomix
Neomycin-Sulfat ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das gegen gramnegative Bakterien aktiv ist. Es wird häufig in vielen topischen Medikamenten wie Cremes, Salben und Augentropfen verwendet. Es bindet mit hoher Affinität an Duplex-RNA und hemmt die Proteinbiosynthese. Neomycin-Sulfat wirkt auch als Kalziumkanalblocker. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-10-3
Spezifikation
Physikalische Form Powder
Farbe Weiß
Menge 10 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin Sulfate, Cell Culture Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neomycin Sulfate