Learn More
Neomycin Sulfate, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Code produit. 17670887 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17670887
Marque: MP Biomedicals 0218061080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Acts against both gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin Sulfate, MP Biomedicals is produced by Streptomyces containing a minimum of 85% neomycin B.
Dieses Produkt wirkt durch Bindung an die 30S- und 50S-Untereinheiten, wodurch Fehlcodierung und Hemmung der Initiation und Elongtaion während der Proteinsynthese verursacht werden. Neomycin blockiert auch spannungsempfindliche Ca2+-Kanäle, ohne den Na+/Ca2+-Antiporter in Neuronen zu beeinflussen.
Anwendungen:
  • Als Selektionsmittel für prokaryotische Zellen, die mit dem neo-selektierbaren Markergen transformiert werden
  • Zur Untersuchung otototoxischer Nebenwirkungen von Antibiotika und von Thrombozyten-abgeleiteten Wachstumsfaktorreaktionen bei bestimmten Fibroblasten
  • Bei der Extraktion von nuklearen Phosphatidyllinositol-4,5-Bisphosphat-Interacting-Proteinen
  • Es wird für die Verwendung in Zellkulturanwendungen bei 50 mg/ml empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-10-3
Summenformel C23H48N6O17S
Molekulargewicht (g/mol) 712.72
MDL-Nummer MFCD29905465
InChI-Schlüssel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spécification
Physikalische Form Pulver
pH 5 bis 7.5
Verlust bei Trocknung <8.0%
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen H2O soluble (50mg/mL)
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-5-Amino-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-Amino-6-(Aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxae-3,4-diol;Schwefelsäure
Formelmasse 908.9g/mol
Güte USP
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Neomycin Sulphate, USP
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Mention de danger
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neomycin Sulphate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis