Learn More
Neomycin Sulfate, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17650887 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17650887
Marke: MP Biomedicals 0218061005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Acts against both gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin Sulfate, MP Biomedicals is produced by Streptomyces containing a minimum of 85% neomycin B.
Dieses Produkt wirkt durch Bindung an die 30S- und 50S-Untereinheiten, wodurch Fehlcodierung und Hemmung der Initiation und Elongtaion während der Proteinsynthese verursacht werden. Neomycin blockiert auch spannungsempfindliche Ca2+-Kanäle, ohne den Na+/Ca2+-Antiporter in Neuronen zu beeinflussen.
Anwendungen:
  • Als Selektionsmittel für prokaryotische Zellen, die mit dem neo-selektierbaren Markergen transformiert werden
  • Zur Untersuchung otototoxischer Nebenwirkungen von Antibiotika und von Thrombozyten-abgeleiteten Wachstumsfaktorreaktionen bei bestimmten Fibroblasten
  • Bei der Extraktion von nuklearen Phosphatidyllinositol-4,5-Bisphosphat-Interacting-Proteinen
  • Es wird für die Verwendung in Zellkulturanwendungen bei 50 mg/ml empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-10-3
Summenformel C23H48N6O17S
Molekulargewicht (g/mol) 712.72
MDL-Nummer MFCD29905465
InChI-Schlüssel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
pH 5 bis 7.5
Verlust bei Trocknung <8.0%
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen H2O soluble (50mg/mL)
IUPAC-Name 5-Amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-Diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxan-3,4-diol; Schwefelsäure
Formelmasse 908.9g/mol
Güte USP
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin Sulfate, USP
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neomycin Sulfate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado