Learn More
Neomycinsulfat Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058202
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15464099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61499.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1405-10-3 | C23H48N6O17S | 712.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Neomycin-Sulfat ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum und Calcium-Kanal-Proteinhibitor. Neomycin-Sulfat bindet auch an prokaryotische Ribosomen, welche die Translation hemmen und wirkt gegen grampositive und gramnegative Bakterien. Neomycin-Sulfat hemmt Phospholipase C durch Bindung an Inositol-Phospholipide. Es hemmt auch die Phosphatidylcholin-PLD-Aktivität und induziert Ca2+-Mobilisation und PLA2-Aktivierung in menschlichen Thrombozyten. Neomycin-Sulfat hemmt den durch DNase I induzierten DNA-Abbau.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-10-3
Summenformel C23H48N6O17S
Molekulargewicht (g/mol) 712.72
MDL-Nummer MFCD29905465
InChI-Schlüssel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neomycin sulfate hydrate
Typ Neomycin Sulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 100 g
Merck Index 14,6454
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-5-Amino-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-Amino-6-(Aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxae-3,4-diol;Schwefelsäure
Formelmasse 908.87 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin sulfate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neomycin sulfate