Learn More
Neomycin C Hexaacetat, TRC
Artikelnummer. 30474889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474889 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38998010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neomycin C Hexaacetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C23H46N6O13 • 6(CH3COOH)
Menge 10 mg
Synonym O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuran osyl-(1→5)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine Hexaacetate, Dekamycin II Hexaacetate
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O4)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO
Molekulargewicht (g/mol) 614.6466005
Reinheit (%) >95