Learn More
Neodymstandard, 1000 mg/l in 2 % HNO3, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-5533073 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10613293
Marke: SPEX Certiprep PLND22Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Nd1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-00-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Nd
Molekulargewicht (g/mol) 144.24
MDL-Nummer MFCD00011130
InChI-Schlüssel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-Name Neodym
SMILES [Nd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodym-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration    Cat. Nein. 2 bis 5 % HNO31000μg/mLPLND2-2Y, -2X    10,000    PLND2-3Y, -3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch